Learn More
NMNAT-1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-32107AF594
Código de producto. 18463865
  • € 633.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NMNAT-1 Polyclonal antibody specifically detects NMNAT-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NMNAT-1
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 1, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 1, NMN adenylyltransferase 1, NMNATPNAT1, pyridine nucleotide adenylyltransferase 1
The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 229 to 279 of human Nicotinamide Nucleotide Adenylyltransferase 1 using the numbering given in entry NP_073624.2 (GeneID 64802).
0.1 mL
Lipid and Metabolism
64802
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 594
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado