Learn More
Alfa Aesar™ Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63784.03
Overige gegevens : CAS : 143824-77-5 Gewicht : 0.00100kg
Aantal 1g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400669
  • € 193.00 / 1 gram
Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine
596.67
Fmoc-Arg(Boc)2-OH; (S,E)-5-[1,2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidino]-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
143824-77-5
MFCD00237008
Specificatie
Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine
Solid
596.67
Fmoc-Arg(Boc)2-OH; (S,E)-5-[1,2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidino]-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
143824-77-5
95%
MFCD00237008
1g