Learn More
Nor Doxepin Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Nordoxepin Hydrochloride |
| CAS | 2887-91-4 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C18 H19 N O . HCl |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (1:1), 1-Propanamine','3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-','hydrochloride (9CI), Dibenz[b,e]oxepin-Δ11(6H),γ-propylamine','N-methyl-','hydrochloride (7CI,8CI), Dibenz[b,e]oxepin','1-propanamine deriv., Desmethyldoxepine hydrochloride, N-Desmethyldoxepin hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride, (EZ)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine hydrochloride, Nordoxepin hydrochloride (cis/trans), N-Desmethyldoxepin hydrochloride (cis/trans), Doxepin-desmethyl hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCCC=C1c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC Name | 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 301.81 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?