Learn More
Norvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt >85%, TRC
Specifications
Spezifikation
| Molecular Weight (g/mol) | 1435.23 |
| Quantity | 10 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Synonym | 56-Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣Antibiotic A 51568A Trifluoroacetic Acid Salt∣Desmethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣N-Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine Vancomycin Derivative Trifluoroacetic Acid Salt∣Demethylvancomycin Trifluoroacetic Acid Salt∣Vancomycin EP Impurity A Trifluoroacetic Acid Salt |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?