Learn More
Notch-3 Antibody (603532), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB1559CL1
This item is not returnable.
View return policy
Description
Notch-3 Monoclonal antibody specifically detects Notch-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Specifications
| Notch-3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CADASIL, CASILneurogenic locus notch homolog protein 3, Notch (Drosophila) homolog 3, notch 3Notch homolog 3 (Drosophila), Notch homolog 3 | |
| S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human Notch-3, Ala40-Glu467, Accession # Q9UM47 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 4854 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 603532 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto