Learn More
TOKU-E™ Novobiocin ReadyMade™ Solution
Product Code. 30044018
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mL
10 x 1 mL
Conditionnement:
10mL
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30044018
Marque: TOKU-E™ N0891ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Novobiocin ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Novobiocin Sodium in water.
  • CAS Number: 1476-53-5
  • Molecular Formula: C31H35N2NaO11
  • Molecular Weight: 634.61 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C, Protect from light
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces spp.
  • Spectrum: Novobiocin Sodium targets primarily Gram-positive organisms and is commonly used to differentiate between coagulase-negative Staphylococcus species (all but S. aureus and a few others), with S. saprophyticus being resistant to novobiocin in culture
  • Mechanism of Action: Aminocoumarin antibiotics target DNA-gyrase, an enzyme which relieves strain as DNA unwinds during replication and transcription. It also inhibits mammalian topoisomerase, both are ATP-dependent enzymes involved with cell division
Spécification
Chemical Name or Material Novobiocin Sodium
Physical Form Liquid
CAS 1476-53-5
Source Streptomyces spp.
Packaging 2 mL plastic vial
Sterile Filtered Yes, 0.22 μm
Sterility Sterile
Color Yellow
Concentration 100 to 105 mg/mL
Quantity 1 mL
Purity Grade Notes >90% (HPLC)
Assay Percent Range >850 μg/mg
Assay Percent Notes Novobiocin Sodium, Dried Basis
Molecular Formula C31H35N2NaO11
Product Line ReadyMade™ Solutions
Shipping Condition Ice Pack
IUPAC Name sodium;7-[(2R,3R,4S,5R)-4-carbamoyloxy-3-hydroxy-5-methoxy-6,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-3-[[4-hydroxy-3-(3-methylbut-2-enyl)benzoyl]amino]-8-methyl-2-oxochromen-4-olate
Molecular Weight (g/mol) 634.61 g/mol
Formula Weight 634.61 amu
Percent Purity >90%
Grade Antibiotic
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Novobiocin Sodium ≥5 to <10%
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.