Learn More
Novus Biologicals™ PICALM Antibody Blocking Peptide
Product Code. 18227605 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.05 mg
Unit Size:
0.05mg
Product Code. 18227605
Brand: Novus Biologicals™ NBP176254PEP
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition
A blocking peptide containing 15 amino acids near the amino terminus of human PICALM. Source: Synthetic (Accession #: NP_009097) The PICALM Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gene ID (Entrez) 8301
Species Human
Content And Storage Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulation PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin.
For Use With (Application) This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76254. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here .
Gene Alias CALMclathrin assembly lymphoid-myeloid leukemia, Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein, CLTHphosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein, LAP, phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein
Gene Symbol PICALM
Product Type PICALM
Quantity 0.05 mg
Regulatory Status RUO - research use only
Source Synthetic
Termination 15 amino acids near the amino terminus of human PICALM
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt