Learn More
Descripción
- Species: Primate
- Cross reactivity: Rhesus monkey
- Tissue condition: Normal
- Perfusion fixation
- No. of samples: 60
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantía
1 Year
Especificaciones
Especificaciones
| Quantity | 1 Slide |
| Regulatory Status | RUO |
| Species | Primate |
| Tissue Condition | Normal |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Cross Reactivity | Rhesus Monkey (Female) |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?