Learn More
NOXRED1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-99260-100ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18687765
  • € 326.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
NOXRED1 Polyclonal antibody specifically detects NOXRED1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
NOXRED1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000
C14orf148, NADP-dependent oxidoreductase domain containing 1
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human NOXRED1.
100 μg
Primary
Human
Purified
Western Blot
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
122945
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.