Learn More
Invitrogen™ NPLOC4 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA554749
Artikelnummer. 15712681
  • € 524.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LEPFDEDYLN HLEPPVKHMS FHAYIRKLTG GADKGKFVAL ENISCKIKSG CEGHLPWPNG ICTKCQPSAI TLNRQKYRHV DNIMFENHTV ADRFLDFWRK TGNQHFGYL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.
NPLOC4 gene ontology annotations related to this gene include ubiquitin-dependent protein catabolic process.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NPLOC4
Polyclonal
Unconjugated
NPLOC4
AK129375; FLJ20657; homolog of yeast nuclear protein localization 4; KIAA1499; mKIAA1499; NPL4; NPL4 homolog, ubiquitin recognition factor; Nploc4; NPLOC4 ubiquitin recognition factor; nuclear protein localization 4 homolog; nuclear protein localization 4 homolog (S. cerevisiae); nuclear protein localization protein 4 homolog; Protein NPL4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55666
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TAT6
NPLOC4
Recombinant protein corresponding to Human NPLOC4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-93492).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt