missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPRA/NPR1 Antibody (OTI7H7) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-73044
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NPRA/NPR1 Monoclonal specifically detects NPRA/NPR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
| NPRA/NPR1 | |
| Monoclonal | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1:2000 | |
| ANPa, ANP-A, ANPR-A, ANPRAEC 4.6.1.2, atrial natriuretic peptide receptor 1, Atrial natriuretic peptide receptor type A, atrionatriuretic peptide receptor A, GC-A, Guanylate cyclase A, GUC2A, GUCY2A, natriuretic peptide A type receptor, natriuretic peptide receptor A, natriuretic peptide receptor A/guanylate cyclase A (atrionatriuretic peptidereceptor A), NPRA, NPR-A | |
| Mouse | |
| 118.7 kDa | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended. | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI7H7 | |
| Unconjugated | |
| Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative | |
| NPR1 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 746-1006 of human NPR1 (NP_000897) produced in E.coli. | |
| Affinity Purified | |
| Protein Kinase | |
| 4881 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur