missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NR2C2 Monoclonal Antibody (OTI1E1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA807246S
This item is not returnable.
View return policy
Description
NR2C2 Monoclonal antibody specifically detects NR2C2 in Canine, Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| NR2C2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P03372, P19785 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 13982, 2099, 403640 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1E1 | |
| Unconjugated | |
| ESR1 | |
| mKIAA4145; Mtr2r1; Nr2c2; Nuclear hormone receptor TR4; nuclear receptor subfamily 2 group C member 2; nuclear receptor subfamily 2, group C, member 2; nuclear receptor subfamily 2, group H, member 2; orphan nuclear receptor TAK1; Orphan nuclear receptor TR4; orphan receptor TR4; orphan receptor, TR4; Tak1; testicular nuclear receptor 4; testicular receptor 4; TR2R1; Tr4; TR4 orphan receptor; TR4-NS orphan receptor | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-310 of human ESR1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur