Learn More
NR2C2 Monoclonal Antibody (OTI7E12), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807249S
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17557633
  • € 242.00 / 30µL
Description
NR2C2 Monoclonal antibody specifically detects NR2C2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Specifications
Specifications
NR2C2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P49116
Mouse
Affinity chromatography
RUO
7182
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI7E12
Unconjugated
NR2C2
mKIAA4145; Mtr2r1; Nr2c2; Nuclear hormone receptor TR4; nuclear receptor subfamily 2 group C member 2; nuclear receptor subfamily 2, group C, member 2; nuclear receptor subfamily 2, group H, member 2; orphan nuclear receptor TAK1; Orphan nuclear receptor TR4; orphan receptor TR4; orphan receptor, TR4; Tak1; testicular nuclear receptor 4; testicular receptor 4; TR2R1; Tr4; TR4 orphan receptor; TR4-NS orphan receptor
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-241 of human NR2C2 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificates
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.