missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NR2E3 Monoclonal Antibody (OTI2F6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA806217S
This item is not returnable.
View return policy
Description
NR2E3 Monoclonal antibody specifically detects NR2E3 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifications
| NR2E3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96E11 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 92399 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2F6 | |
| Unconjugated | |
| Mrrf | |
| A930035N01Rik; ESCS; MGC138414; MGC138416; Nr2e3; Nuclear receptor subfamily 2 group E member 3; nuclear receptor subfamily 2, group E, member 3; photoreceptor-specific nuclear receptor; PNR; rd7; retinal degeneration 7; Retina-specific nuclear receptor; Rnr; RP11-295F4.5; RP37; taR-5 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 56-262 of human MRRF produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur