Learn More
NRBF2 Monoclonal Antibody (OTI1D4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA803853
This item is not returnable.
View return policy
Description
May modulate transcriptional activation by target nuclear receptors. Can act as transcriptional activator (in vitro).Specifications
| NRBF2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96F24 | |
| NRBF2 | |
| Full length human recombit protein of human NRBF2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1D4 | |
| Unconjugated | |
| NRBF2 | |
| COPR, COPR1, COPR2, NRBF-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 29982 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion