Learn More
NRIP Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-33208
Código de producto. 18166424
  • € 448.00 / 0.10mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NRIP Polyclonal specifically detects NRIP in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NRIP
Polyclonal
Unconjugated
0.2 ml PBS with No Preservative
1200006M05Rik, Androgen receptor complex-associated protein, ARCAP, DDB1 and CUL4 associated factor 6, DDB1- and CUL4-associated factor 6, FLJ23798, IQ motif and WD repeat-containing protein 1, IQ motif and WD repeats 1, IQWD1, MSTP055, NRIP, Nuclear receptor interaction protein, PC326
Rabbit
Affinity Purified
RUO
55827
Human, Mouse, Rat, Canine
IgG
Western Blot
0.5 mg/mL
Western Blot 1-3 ug/ml
Q58WW2
DCAF6
A portion of amino acids 800-850 of human NRIP was used as the immunogen.
0.1 mg
Primary
The amino acid sequence used is 100% homologous in human (isoforms a and b), mouse, rat and dog, 88% homologous in zebrafish and 82% homologous in xenopus.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only