Learn More
NRXN1 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-00219
Product Code. 18208970
  • € 543.00 / 0.10mg
Beskrivning
Beskrivning
NRXN1 Polyclonal specifically detects NRXN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NRXN1
Polyclonal
Unconjugated
Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
DKFZp313P2036, FLJ35941, KIAA0578Neurexin I-alpha, neurexin 1, neurexin I, Neurexin I-beta, neurexin-1-alpha, neurexin-1-beta, PTHSL2
Goat
Affinity Purified
RUO
9378
Human
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
0.5 mg/mL
Western Blot 0.5 - 1 μg/mL, Flow Cytometry 10 μg/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:128000
Q9ULB1
NRXN1
Peptide with sequence C-KEKQPSSAKSSNKN corresponding to C-Terminus according to NP_620072.1.
0.1 mg
Primary
This antibody is expected to recognize both reported isoforms (NP_004792.1 and NP_620072.1).
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only