missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NSG2 Polyclonal Antibody

Goat Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA5143289
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.
NSG2 is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include cytoplasmic vesicle membrane; dendrite; early endosome; early endosome membrane; endosome; Golgi apparatus; Golgi cis cisterna membrane; integral component of membrane; late endosome; lysosomal lumen; multivesicular body membrane; trans-Golgi network membrane.
Especificaciones
| NSG2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| NSG2 | |
| CALY3; HMP19; HMP19 protein; hypothalamus golgi apparatus expressed 19 kDa protein; neuron specific gene family member 2; Neuronal vesicle trafficking-associated protein 2; neuron-specific protein family member 2; NSG2; p19 protein; protein 8.5; Protein p19 | |
| Goat | |
| Ammonium Sulfate Precipitation | |
| RUO | |
| 18197, 497878 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 0.5 mg/mL | |
| TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| P47759 | |
| NSG2 | |
| Peptide with sequence C-HEPKPPKTQGH (aa 161-171). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido