Learn More
NSRP1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94395-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18600822
  • € 190.00 / 0.02mL
Description
NSRP1 Polyclonal antibody specifically detects NSRP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NSRP1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
CCDC55, coiled-coil domain containing 55, coiled-coil domain-containing protein 55, DKFZp434K1421, FLJ37233, HSPC095, NSRP70, nuclear speckle splicing regulatory protein 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human NSRP1 (NP_115517.1). MAIPGRQYGLILPKKTQQLHPVLQKPSVFGNDSDDDDETSVSESLQREAAKKQAMKQTKLEIQKALAEDATVYEYDSIYDEMQKKKEENNPKLLLGKDRKPKYIHNLLKAVEIRKKEQEKRMEKKIQREREMEKGEFDDKEAFVTSAYKKKLQERAEEEEREKRAAALEACLDVTKQKDLSGFYRHLLNQAVGEEEVPKCSFREARSGIKEEKSRGFSNEVSSKNRIPQEKCILQTDVKVEENPDADSDFDAKSSADDEIEETRVNCRREKVIETPENDF
0.02 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
84081
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato