Learn More
Novus Biologicals™ NT5C2 Overexpression Lysate
Product Code. 18059209 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
Product Code. 18059209
Brand: Novus Biologicals™ NBP209536
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
The NT5C2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_1127845. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens NT5C2, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Proteases & Other Enzymes
Protein State Native
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt