Learn More
NU 7026, MedChemExpress
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
5mg
Beschreibung
NU 7026 (LY293646) is a novel specific DNA-PK inhibitor with IC50 of 0.23 μM, also inhibits PI3K with IC50 of 13 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | NU 7026 |
| CAS | 154447-35-5 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H15NO3 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | LY293646 |
| Solubility Information | DMSO : 2.5 mg/mL (8.89 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=CC=C3C=CC=CC3=C2OC(N4CCOCC4)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 281.31 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur