Learn More
NUBP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-35666-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NUBP1 Polyclonal antibody specifically detects NUBP1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NUBP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| cytosolic Fe-S cluster assembly factor NUBP1, MGC117406, MGC130053, NBP 1, NBP1, NBPMGC130052, nucleotide binding protein (e.coli MinD like), nucleotide binding protein 1 (E.coli MinD like), nucleotide binding protein 1 (MinD homolog, E. coli), Nucleotide-binding protein 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-320 of human NUBP1 (NP_002475.2).,, Sequence:, PQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQSFFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS | |
| 100 μL | |
| Cell Cycle and Replication | |
| 4682 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur