Läs mer
Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93792-0.02ml
166.60 EUR valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18627160
  • € 188.00 / 0.02mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 Polyclonal antibody specifically detects Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
FLJ00380, HBZ17, LCR-F1, Locus control region-factor 1, NF-E2-related factor 1, NFE2-related factor 1, NRF1TCF11, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1, nuclear factor erythroid 2-related factor 1, Nuclear factor, erythroid derived 2, like 1, TCF-11, Transcription factor 11, transcription factor 11 (basic leucine zipper type), Transcription factor HBZ17, Transcription factor LCR-F1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 515-772 of human NFE2L1 (NP_003195.1). SSSFSEEGAVGYSSDSETLDLEEAEGAVGYQPEYSKFCRMSYQDPAQLSCLPYLEHVGHNHTYNMAPSALDSADLPPPSALKKGSKEKQADFLDKQMSRDEHRARAMKIPFTNDKIINLPVEEFNELLSKYQLSEAQLSLIRDIRRRGKNKMAAQNCRKRKLDTILNLERDVEDLQRDKARLLREKVEFLRSLRQMKQKVQSLYQEVFGRLRDENGRPYSPSQYALQYAGDGSVLLIPRTMADQQARRQERKPKDRRK
0.02 mL
Cell Biology, Immunology
4779
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.