Learn More
Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size
Product Code. 12468337 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Particle Size:
1.8 μm
3 μm
Unit Size:
Each
Product Code. 12468337
Brand: Macherey-Nagel™ 760078.20
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal for ultra-fast HPLC separation of ketones. Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ C18 Gravity HPLC Column, 1.8μm Particle Size are analytical EC columns with high purity silica phase for HPLC. The columns are available in a variety of diameters and lengths.
These columns are suitable for overall sophisticated analytical separations, including ultra-fast HPLC separation of ketones. The compound classes separated include: pharmaceuticals (e.g., analgesics, antiinflammatory drugs, antidepressants), herbicides, phytopharmaceuticals, and immunosuppressants.
  • Suitable for LC/MS and HPLC at pH extremes
  • Superior base deactivation
  • High density octadecyl modification
  • Ideal for method development
Specifications
Column Format Analytical Column
Crosslinking Octadecyl
Diameter (Metric) 2 mm
For Use With For LC/MS and HPLC
Hydrophobicity No
Length (Metric) 30 mm
Max. Pressure 13050 psi (900 bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 1.8 μm
pH 1 to 11
Pore Size 110 Å
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18 Gravity
Packing Material Silica
Carbon Load 18%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Material Stainless Steel
Type EC Column
Technique HPLC, LC/MS
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.