Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 HTec EC Analytical HPLC Column
Artikelnummer. 12727820 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12727820
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 760311.46
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 18%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Spezifikation
Column Chemistry Silica
Column Format Analytical Column
Crosslinking Monomeric octadecyl
Diameter (Metric) 4.6 mm
For Use With HPLC
Length (Metric) 50 mm
Max. Pressure 8700 psi (600 bar)
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/water
Particle Size 5 μm
pH 1 to 11
Pore Size 110 Å
Quantity 1 Ea.
Solvents Acetonitrile/water
Surface Area 340 m²/g
Temperature 60°C
USP Type L1
Stationary Phase C18 HT
Packing Material Silica
Carbon Load 18%
Column Type Reversed Phase
Endcapped Yes
Phase Reversed Phase
Type Analytical EC Column