Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Pyramid HPLC CC Guard Columns
Product Code. 12488587 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
3 mm
4 mm
Particle Size:
3 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Pack of 3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12488587
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 761854.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Carbon Load 14%
pH 1 to 9
Particle Size 3 μm
Length (Metric) 8 mm
Pore Size 110Å
Type CC Guard Column
Diameter (Metric) Inner 3 mm
Stationary Phase NUCLEODUR™ C18 Pyramid
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/Water
Solvents Acetonitrile/Water
Packing Material Silica
Crosslinking Octadecyl
Column Format Guard Column
For Use With (Application) LC/MS due to low bleeding characteristics
Technique HPLC
Particle Shape Spherical
Hydrophobicity Yes
Endcapped Yes
USP Type L1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt