Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ NH2-RP HPLC EC Guard Columns
Product Code. 12798982 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2 mm
3 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12798982
Brand: Macherey-Nagel™ 761953.30
Only null left
Specifications
Carbon Load 2.5%
Particle Size 5 μm
Length (Metric) 4 mm
Pore Size 100Å
Type EC Guard Column
Diameter (Metric) Inner 3 mm
Stationary Phase NUCLEODUR™ NH2-RP
Mobile Phase Compatibility Acetonitrile/Water
Solvents Acetonitrile/Water
Packing Material Silica
Crosslinking Aminopropyl
Column Format Guard Column
For Use With (Application) Polar Compounds Under RP Conditions and Hydrocarbons Under NP Conditions
Technique HPLC
Particle Shape Spherical
Endcapped No
USP Type L8
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.