Learn More
Nucleoli Marker Antibody (NM95), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-34695B
Artikelnummer. 18163368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 588.00
    € 555.45 / 0.10mL
    Save € 32.55
    5% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Nucleoli Marker Monoclonal specifically detects Nucleoli Marker in Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nucleoli Marker
Monoclonal
Biotin
Mouse
Protein A or G purified
RUO
This monoclonal antibody is an excellent marker for human cells in xenographic model research. It reacts specifically with human cells. This monoclonal antibody is part of a new panel of reagents, which recognizes subcellular organelles or compartments of human cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. monoclonal antibody NM95 recognizes an antigen associated with the nucleoli in human cells. It can be used to stain the nucleoli in cell or tissue preparations and can be used as a marker of the nucleoli in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in the nuclei of cells of normal and malignant cells and may be used to stain the nucleoli of cells in fixed or frozen tissue sections. It can be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations and formalin fixed, paraffin-embedded tissue sections.
Store at 4C in the dark.
IgG1 κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
NM95
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Nuclei of myeloid leukemia biopsy cells
0.1 mL
Primary
Human, Bovine (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative)
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only