Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag X32 - System For Automated DNA/RNA Purificat
Description
- Capable of processing up to 32 samples simultaneously, the stand-alone instrument is easy to set up, program, and operate
- Mixing, magnetic bead transfer, washing, and elution steps are performed automatically, saving valuable hands-on time
- The purification process can be completed within 20 to 60 minutes depending on the type of NucleoMag kit used and the complexity of the program
Spécification
Spécification
| Product Type | Nucleic Acid Extraction System |
| Sample Type | Tissue |
| Suitable Downstream Analysis | PCR/qPCR, Sequencing, Mass Spec |
| Volume (Metric) Processing | 50 to 1000 μL |
| Plates per Deck | 4 |
| Format | 96-well Plate |
| Capacity | 1 to 32 Samples |
| Content And Storage | NucleoMag X32 Automated DNA/RNA Purification System, Power Cable, Manual |
| For Use With (Application) | Automated Extraction System For Magnetic Bead-based DNA/RNA Purification |
| Product Line | NucleoMag |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?