Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Description
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Nucleoside-Analog-2 |
| CAS | 876708-01-9 |
| Color | Gray |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C9H11N5O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Solubility Information | DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.21 |
| Formula Weight | 285.21 |
| Show More |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto