Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Columns
Código de producto. 15559212
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 Pk.
Tamaño de la unidad:
Pack of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15559212 50 Pk. Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 15559212 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740609.50S
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Replacement mini spin columns for use with NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up kits to allow DNA fragments to be purified from enzymatic reactions, such as PCR, as well as from agarose gels.
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Kit — Two-in-one kit with optimized recovery and elution volume
  • Two applications in one kit – PCR clean-up and gel extraction
  • Uses one buffer with optimal performance for both applications
  • High recoveries for fragments down to 50 bp
  • Minimized elution volume of 15 μL – highly concentrated DNA
  • Binding buffer with pH indicator
  • Separate buffers for single stranded DNA or SDS containing samples available
  • Suitable for all gel buffer systems (e.g., TAE, TBE)
Especificaciones
Format Mini Spin Column
For Use With (Equipment) NucleoSpin Gel and PCR Clean-up Kit
Includes Silica Membrane
Product Type Spin Column
Quantity 50 Pk.
Nombre del producto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.