Learn More
Descrizione
NUDC Polyclonal antibody specifically detects NUDC in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigen | NUDC |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000 |
| Formulation | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gene Alias | HNUDC, MNUDC, NPD011, nuclear distribution gene C (A.nidulans) homolog, nuclear distribution gene C homolog (A. nidulans), Nuclear distribution protein C homolog, nuclear migration protein nudC, NudC |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human NUDC (Accession#: NP_006591.1; Met1-Asn331) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?