Learn More
Nudel Antibody (OTI5E11), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-73104DL594
Codice prodotto. 18400093
  • € 751.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Nudel Monoclonal antibody specifically detects Nudel in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nudel
Monoclonal
DyLight 594
DKFZp451M0318, EOPA, MITAP1mitosin-associated protein MITAP1, Mitosin-associated protein 1, nuclear distribution protein nudE-like 1, nudE nuclear distribution gene E homolog (A. nidulans)-like 1, nudE nuclear distribution gene E homolog like 1, nudE nuclear distribution gene E homolog like 1 (A. nidulans), NUDELendooligopeptidase A, NUDE-like protein, Protein Nudel
Full length recombinant protein of human Nudel (NP_001020750) produced in HEk293 cell.
0.1 mL
Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Neuroscience, Signal Transduction
81565
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
OTI5E11
50mM Sodium Borate
Mouse
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato