Learn More
NUDT18 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-56146-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18623298
  • € 415.00 / 25µL
Descrizione
Descrizione
NUDT18 Polyclonal specifically detects NUDT18 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
NUDT18
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
EC 3.6.1, EC 3.6.1.-, FLJ22494, nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 18, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18, Nudix motif 18
Rabbit
Affinity Purified
RUO
79873
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
NUDT18
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LTLHHLVVEIKGLLGLQHLGRDHSDGICLNVLVTVAFRSPGIQDEPPKVRGENFSWWKVMEEDLQSQLLQRLQGSSVVPVN
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only