Learn More
NUMB Mouse anti-Human, Clone: OTI2G1, lyophilized, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF802131
Encompass_Preferred
Product Code. 17656871
  • € 726.00 / 100µg
Description
Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO
Protein NUMB homolog is an evolutionarily conserved protein that controls the differentiation of neuronal progenitor cells. Recent studies have revealed that NUMB functions in clathrin-dependent endocytosis by binding to the AP-2 complex. NUMB is also expressed in postmitotic neurons and plays a role in axonal growth. Neural cells expressing Numb isoforms with short phosphotyrosine-binding (SPTB) domain undergo extensive neurite outgrowth, an effect that can be blocked by voltage-gated Ca2+ channel (VGCC) inhibitor or by Ca2+ chelator.
Specifications
Specifications
NUMB
Monoclonal
Unconjugated
NUMB
C14orf41, S171, c14_5527
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
8650
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
OTI2G1
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P49757
NUMB
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-365 of human NUMB produced in E.coli.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato