Learn More
NUP188 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-28748C
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NUP188 Polyclonal antibody specifically detects NUP188 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| NUP188 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| FLJ21639, KIAA0169hNup188, nucleoporin 188kDa, nucleoporin NUP188 homolog | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1600 and 1650 of human nucleoporin 188kDa using the numbering given in entry NP_056169.1 (GeneID 23511). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 23511 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering