Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
NUPL1 Polyclonal specifically detects NUPL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NUPL1 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL |
| Formulation | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | KIAA0410PRO2463, nucleoporin like 1, nucleoporin p58/p45, Nucleoporin-like protein 1 |
| Gene Symbols | NUP58 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: RNTLNIDKLKIETALELKNAEIALRTQKTPPGLQHEYAAPADYFRILVQQFEVQLQQYRQQIEELENHLATQANNSHITPQDLSMAMQKI |
| Vis mere |
For Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?