Learn More
Invitrogen™ Nurulimab Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA542281
Product Code. 17728903
  • € 524.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.
Nurulimab is a biosimilar that targets CTLA4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nurulimab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
BCD-145
Human CTLA4.
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA, SDS-Page
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.4
Human
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt