missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
The NXT2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spécification
Spécification
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_61168. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens NXT2, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?