Learn More
Brady™ Nylon Cloth Labels for M710
Descripción
- Labels for the M710 Label Printer
- This material is UL approved with its respective ribbon
- Matte, white, polyamide-coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Service temperature of -40°C to +90°C
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Coating | None |
| Color | Yellow |
| Finish | Matte |
| Format | Label |
| Material | Nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?