Learn More
Brady™ Nylon Cloth Labels for M710
Código de producto. 17877934
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12.7 x 22.86 mm
5 x 16 mm
9 x 15 mm
Color:
White
Yellow
Shape:
Rectangle
Rectangle with Circle
Tamaño de la unidad:
Pack of 500
Pack of 750
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (L x W) Color Shape unitSize
17877934 12.7 x 22.86 mm White Rectangle with Circle Pack of 500
17818094 5 x 16 mm Yellow Rectangle Pack of 750
17897934 9 x 15 mm Yellow Rectangle Pack of 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17877934 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311980
Stock Up Your Lab
Use promo code 28007
Ver todas las promociones
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Label Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
  • Labels for the M710 Label Printer
  • This material is UL approved with its respective ribbon
  • Matte, white, polyamide-coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Service temperature of -40°C to +90°C
Especificaciones
Certifications/Compliance Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Adhesive Type Permanent Acrylic
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Label
Material Nylon
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking, Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Labels per Row 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantity 500 Labels
Shape Rectangle with Circle
Temperature Range (English) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Thickness (English) 0.0065 in.
Thickness (Metric) 0.166 mm
Dimensions (L x W) 12.7 x 22.86 mm
Length (English) 0.5 in.
Width (English) 0.9 in.
Width (Metric) 22.86 mm
Width (English) Printable Area 22.86 mm
Diameter (English) 0.5 in.
Diameter (Metric) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-126-499
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.