Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphthalein Complexone, pure
Artikelnummer. 10285850 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10285850
Brand: Thermo Scientific Chemicals 182440050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2411-89-4
Molecular Formula C32H32N2O12
Molecular Weight (g/mol) 636.61
MDL Number MFCD00005911
InChI Key IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC Name 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Melting Point 181.0°C
Merck Index 15, 2566
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Infrared Spectrum Authentic
Lambda Max 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Formula Weight 636.6
Loss on Drying 10% max. (1 g, 105°C)
Grade Pure
Packaging Glass bottle
Suitability As indicator for complexometry: Passes Test
UV Spectrometry Complies
Color Brown to White
Quantity 5 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material o-Cresolphthalein Complexone, Pure
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.