missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Terphenyl, SPEX CertiPrep™

Code produit. 12979364 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Conditionnement:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12979364

Marque: SPEX Certiprep S3345

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
o-Terphenyl84-15-11000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Spécification

Packaging 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 84-15-1, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molecular Formula C18H14
For Use With (Equipment) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key OIAQMFOKAXHPNH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1,2-diphenylbenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 230.31
PubChem CID 6766
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material o-Terphenyl
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Terphenyl
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Acute toxicity Category 3
  • Flammable liquid Category 2
  • Specific target organ toxicity after single exposure Category 1
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H331-Toxic if inhaled.
  • H370-Causes damage to organs.
Conseils de prudence
  • P101-If medical advice is needed, have product container or label at hand.
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : methanol

Product intended for laboratory use only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis