Learn More
OATL1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-56840
 View more versions of this product
Product Code. 18218482
  • € 483.00 / 100µL
Description
OATL1 Polyclonal specifically detects OATL1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OATL1
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
MG81, MGC126866, MGC126868, MGC149732, OATL1MGC149731, ornithine aminotransferase-like 1, TBC1 domain family member 25, TBC1 domain family, member 25
Rabbit
Affinity purified
RUO
4943
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
Q3MII6
TBC1D25
Synthetic peptides corresponding to TBC1D25(TBC1 domain family, member 25) The peptide sequence was selected from the N terminal of TBC1D25. Peptide sequence KVQQVLSWSYGEDVKPFKPPLSDAEFHTYLNHEGQLSRPEELRLRIYHGG.
100 μL
Primary
Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Canine: 100%; Guinea pig: 100%; Equine: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 84%.
Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt