Learn More
Notrax Oct-O-Mat™ Classic Honeycomb Entrance Mat
Catalog No. 17792218
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (L x W):
100 x 75 cm
120 x 80 cm
150 x 100 cm
Packungsgröße:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Dimensions (L x W) Packungsgröße
17792218 100 x 75 cm Each
17702228 120 x 80 cm Each
17712228 150 x 100 cm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17792218 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 564S3039OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 64.86
    € 53.05 / Pack of 1
    Save € 11.81
    18% Off
Estimated Shipment: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The traditional octagonal Oct-O-Mat™ outdoor rubber mat is known for its large holes that provide traction and excellent drainage in extreme weather conditions, and scrape shoes to stop dirt, grit and grime from entering the building.
  • The traditional octagonal Oct-O-Mat™ outdoor rubber mat is known for its large holes that provide traction and excellent drainage in extreme weather conditions and scrape shoes to stop dirt, grit and grime from entering the building
  • Made from a durable rubber compound, these heavy duty mats withstand intense foot traffic, are easy to clean and practically weather proof
  • The resilient rubber offers excellent adherence and adapts to any surface while the raised knobs underneath allow water to easily flow away in all directions, keeping the surface clear
Spezifikation
Dimensions (L x W) 100 x 75 cm
Color Black
Length (English) 3.3 ft.
Length (Metric) 100 cm
Material Natural Rubber
Type Industrial and Commercial Matting
Width (Metric) 75 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.