Learn More
OCT4 (OCT3) Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A2A20, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
€ 314.55 - € 626.40
Specifications
Antigen OCT4 (OCT3)
Clone 3A2A20
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17148971
Encompass_Preferred
View Documents
Stemcell Technologies
60093.1
25 μg
€ 314.55
25µg
View alternative products
Save Up to 
»
15858592
Encompass_Preferred
View Documents
Stemcell Technologies
60093
100 μg
€ 626.40
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • The 3A2A20 antibody reacts with human OCT4 (octamer-binding transcription factor 4; also known as OCT3 and OCT3/4), an ∼40 kDa homeodomain transcription factor belonging to the POU family, which is expressed in undifferentiated human embryonic stem (ES), induced pluripotent stem (iPS), embryonal carcinoma (EC) and embryonic germ (EG) cells
  • OCT4 binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3') and plays a key role in maintaining cells in a pluripotent state by interacting with other transcription factors such as SOX2 to regulate the expression of several genes, including FBX15, FGF-4, REX1, SOX2 and osteopontin
  • Levels of OCT4 are down-regulated during differentiation and it has thus emerged as a useful marker of pluripotency in stem cells, as well as a marker for certain human malignant germ cell tumours
  • Expression of OCT4 together with other transcription factors has been used to reprogram somatic cells into iPS cells
Specifications
Specifications
OCT4 (OCT3)
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human
Primary
3A2A20
Monoclonal
Mouse
IgG2b κ
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt