Learn More
OGFOD1 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76532G
Product Code. 18410287
  • € 582.00 / 0.10mL
Description
OGFOD1 Polyclonal antibody specifically detects OGFOD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OGFOD1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA
DyLight 488
2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 1,2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain-containing protein 1, EC 1.14.11, FLJ10826, KIAA1612TPA1, termination and polyadenylation 1, homolog, Termination and polyadenylation 1 homolog, TPA1EC 1.14.11.-
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human OGFOD1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of OGFOD1. Amino Acid Squence: ETLKKQVAEAWSRRTPFS
0.1 mL
Lipid and Metabolism
55239
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Content Correction
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado