Learn More
OGFOD1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-76532JF549
Codice prodotto. 18443418
  • € 582.00 / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
OGFOD1 Polyclonal antibody specifically detects OGFOD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
OGFOD1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, ELISA
Janelia Fluor 549
2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain containing 1,2-oxoglutarate and iron-dependent oxygenase domain-containing protein 1, EC 1.14.11, FLJ10826, KIAA1612TPA1, termination and polyadenylation 1, homolog, Termination and polyadenylation 1 homolog, TPA1EC 1.14.11.-
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human OGFOD1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of OGFOD1. Amino Acid Squence: ETLKKQVAEAWSRRTPFS
0.1 mL
Lipid and Metabolism
55239
Store at 4°C in the dark.
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato