Learn More
Invitrogen™ OGFR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA596570
Product Code. 16519411
  • € 526.00 / 100µL
Description
Positive Samples: A-431, Mouse kidney; Cellular Location: Cytoplasm, Nucleus Immunogen sequence: MDDPDCDSTW EEDEEDAEDA EDEDCEDGEA AGARDADAGD EDEESEEPRA ARPSSFQSRM TGSRNWRATR DMCRYRHNYP DLVERDCNGD TPNLSFYRNE IRFLPNGCFI EDILQNWTDN YDLLEDNHSY IQWLFPLREP GVNWHAKPLT LREVEVFKSS QEIQERLVRA YELMLGFYGI RLEDRGTGTV GRAQNYQKRF QNLNWRSHNN LRITRILKSL GELGLEHFQA PLVRFFLEET LVRRELPGVR QSALDYFMFA VRCRHQRRQL VHFAWEHFRP.
The protein encoded by this gene is a receptor for opioid growth factor (OGF), also known as [Met(5)]-enkephalin. OGF is a negative regulator of cell proliferation and tissue organization in a variety of processes. The encoded unbound receptor for OGF has been localized to the outer nuclear envelope, where it binds OGF and is translocated into the nucleus. The coding sequence of this gene contains a polymorphic region of 60 nt tandem imperfect repeat units. Several transcripts containing between zero and eight repeat units have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OGFR
Polyclonal
Unconjugated
OGFR
2010013E17Rik; 7-60 protein; Ogfr; Opioid growth factor receptor; protein 7-60; Zeta-type opioid receptor
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
11054, 72075, 83525
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1.81 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q99PG2, Q9NZT2, Q9QXY4
OGFR
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human OGFR (NP_0313722).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt