Learn More
OGG1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-106JF646
Product Code. 18135781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 695.00
    € 657.30 / 0.10mL
    Save € 37.70
    5% Off
Description
OGG1 Polyclonal antibody specifically detects OGG1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Proximity Ligation Assay, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OGG1
Polyclonal
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Proximity Ligation Assay, Flow (Intracellular)
8-hydroxyguanine DNA glycosylase, 8-oxoguanine DNA glycosylase, AP lyase, DNA-apurinic or apyrimidinic site lyase, HOGG1, MMH, MUTMOGH1HMMH, N-glycosylase/DNA lyase
A peptide derived from human Ogg1 (within amino acids 1-100). [UniProt# O15527]
0.1 mL
Base Excision Repair, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair
4968
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Proximity Ligation Assay, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig, Primate, Rabbit
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt